Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR46521-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR46521-1G APOSOR46521-25G APOSOR46521-5G
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234408
Numéro CAS: 40296-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité