Methyl-5-bromo-3-methylpicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46522-1G OR46522-10G OR46522-5G
APOSOR46522-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR46522-1G APOSOR46522-10G APOSOR46522-5G
Methyl-5-bromo-3-methylpicolinate 98%
Methyl-5-bromo-3-methylpicolinate
Formule: C₈H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375126
Numéro CAS: 213771-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité