2,5-Dichloronicotinate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46527-1G OR46527-500MG
APOSOR46527-1GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR46527-1G APOSOR46527-500MG
2,5-Dichloronicotinate de méthyle
2,5-Dichloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844857
Numéro CAS: 67754-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité