Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR46530-25GEA 408 EUR InStock
APOSOR46530-25G APOSOR46530-5G APOSOR46530-1G
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Point de fusion: 97,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173929
Numéro CAS: 42521-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité