5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 945 EUR InStock
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₁₀H₅BrCl₂N₂
MW: 303,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13151897
Numéro CAS: 146533-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité