5-Amino-2-méthoxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-méthoxypyridine 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Point d'ébullition: 85…90 °C/1mmHg
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 1.575 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006264
Numéro CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité