Hexaketocyclohexane octahydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate, Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone octahydrate
OR46546-10G OR46546-2G
APOSOR46546-10GEA 280 EUR InStock
APOSOR46546-10G APOSOR46546-2G
Hexaketocyclohexane octahydrate
Hexaketocyclohexane octahydrate
Formule: C₆O₆·8H₂O
MW: 312,18 g/mol
Point de fusion: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149074
Numéro CAS: 7255-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité