3-Picolyl bromide hydrobromide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR46547-25GEA 201 EUR InStock
APOSOR46547-25G APOSOR46547-5G
3-Picolyl bromide hydrobromide 96%
3-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
MW: 252,94 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321314
Numéro CAS: 4916-55-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité