4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46550-100G OR46550-25G
APOSOR46550-100GEA 321 EUR InStock
APOSOR46550-100G APOSOR46550-25G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Formule: C₁₆H₁₅BrO₂
MW: 319,20 g/mol
Point de fusion: 131 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321300
Numéro CAS: 37742-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité