tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR46552-5GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR46552-5G APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₄BrNO₂
MW: 224,10 g/mol
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683428
Numéro CAS: 39684-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité