1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46567-25G OR46567-100G OR46567-5G
APOSOR46567-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR46567-25G APOSOR46567-100G APOSOR46567-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067003
Numéro CAS: 22428-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité