Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR46568-5GEA 568 EUR InStock
APOSOR46568-5G APOSOR46568-1G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formule: C₈H₁₂Cl₂Pd
MW: 285,50 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012412
Numéro CAS: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité