[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46570-5G OR46570-1G OR46570-10G
APOSOR46570-5GEA 238 EUR InStock
APOSOR46570-5G APOSOR46570-1G APOSOR46570-10G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015702
Numéro CAS: 19978-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité