(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,5R)-2,5-Hexanediol, (R,R)-(-)-2,5-Dihydroxy hexane, (2R,5R)-Hexane-2,5-diol
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142339
Numéro CAS: 17299-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité