4-Chloro-1H-imidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1H-imidazole
OR46577-1G OR46577-5G
APOSOR46577-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR46577-1G APOSOR46577-5G
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formule: C₃H₃ClN₂
MW: 102,52 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09033087
Numéro CAS: 15965-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité