3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4658-10G OR4658-1G OR4658-5G
APOSOR4658-10GEA 959 EUR InStock
APOSOR4658-10G APOSOR4658-1G APOSOR4658-5G
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
Point de fusion: >265 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567774
Numéro CAS: 386715-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité