4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46580-10G OR46580-1G OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR46580-10G APOSOR46580-1G APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,64 g/mol
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039754
Numéro CAS: 97-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité