3-Hydroxytetrahydropyran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2H-pyran, Tetrahydro-2H-pyran-3-ol
OR46583-1G OR46583-5G OR46583-250MG
APOSOR46583-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR46583-1G APOSOR46583-5G APOSOR46583-250MG
3-Hydroxytetrahydropyran
3-Hydroxytetrahydropyran
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219387
Numéro CAS: 19752-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité