4-(Isobutyro)thioanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: P-(methylthio)isobutyrophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylsulphanyl)phenyl]propan-1-one
OR4659-100G OR4659-25G
APOSOR4659-100GEA 279 EUR InStock
APOSOR4659-100G APOSOR4659-25G
4-(Isobutyro)thioanisole
4-(Isobutyro)thioanisole
Formule: C₁₁H₁₄OS
MW: 194,2933 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C/2mmHg
Point de fusion: 32…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094661
Numéro CAS: 53207-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité