L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-Methoxy-N-methylacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060098
Numéro CAS: 78191-00-1
ONU: 1993
ADR: 3 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité