2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, grade technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR46614-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR46614-100G
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, grade technique
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080480
Numéro CAS: 1675-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité