L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-chloro-3,5-dibromobenzoic acid
OR4663-1G OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR4663-1G APOSOR4663-5G
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Acide 6-chloro-3,5-dibromoanthranilique
Formule: C₇H₄Br₂ClNO₂
MW: 329.37 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 143769-25-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité