3-Phenylisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46655-1G OR46655-100MG OR46655-250MG OR46655-500MG OR46655-2.5G OR46655-5G
APOSOR46655-1GEA 589 EUR InStock
APOSOR46655-1G APOSOR46655-100MG APOSOR46655-250MG APOSOR46655-500MG APOSOR46655-2.5G APOSOR46655-5G
3-Phenylisonicotinic acid
3-Phenylisonicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114253
Numéro CAS: 104096-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité