Amino(phenyl)acetyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46671-1G OR46671-100MG OR46671-250MG OR46671-500MG OR46671-2.5G OR46671-5G
APOSOR46671-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR46671-1G APOSOR46671-100MG APOSOR46671-250MG APOSOR46671-500MG APOSOR46671-2.5G APOSOR46671-5G
Amino(phenyl)acetyl chloride
Amino(phenyl)acetyl chloride
Formule: C₈H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03658916
Numéro CAS: 39478-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité