Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4670-1KG OR4670-500G OR4670-5KG
APOSOR4670-1KGEA 87.3 EUR InStock
APOSOR4670-1KG APOSOR4670-500G APOSOR4670-5KG
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 97%
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité