1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46708-1G OR46708-250MG OR46708-500MG
APOSOR46708-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR46708-1G APOSOR46708-250MG APOSOR46708-500MG
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 57…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447082
Numéro CAS: 51227-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité