1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46709-1G OR46709-250MG OR46709-500MG OR46709-2.5G
APOSOR46709-1GEA 358 EUR InStock
APOSOR46709-1G APOSOR46709-250MG APOSOR46709-500MG APOSOR46709-2.5G
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Formule: C₉H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526928
Numéro CAS: 162960-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité