4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46714-1G OR46714-250MG OR46714-500MG OR46714-5G
APOSOR46714-1GEA 304 EUR InStock
APOSOR46714-1G APOSOR46714-250MG APOSOR46714-500MG APOSOR46714-5G
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02665508
Numéro CAS: 60795-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité