4'-Acetamidoacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4673-1G OR4673-25G OR4673-5G
APOSOR4673-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4673-1G APOSOR4673-25G APOSOR4673-5G
4'-Acetamidoacetophenone 98%
4'-Acetamidoacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Point de fusion: 166…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014965
Numéro CAS: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité