3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid, 2-(3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazin-2-yl)acetic acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-2-acetic acid
OR46730-10MG OR46730-5MG
APOSOR46730-10MGEA 109 EUR InStock
APOSOR46730-10MG APOSOR46730-5MG
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087524
Numéro CAS: 6270-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité