3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)propanoic acid
OR46731-1G OR46731-5G OR46731-10G
APOSOR46731-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR46731-1G APOSOR46731-5G APOSOR46731-10G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂S₂
MW: 239,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022878
Numéro CAS: 4767-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité