Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320686
Numéro CAS: 84228-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité