2,6-Diméthoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4676-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR4676-25G APOSOR4676-5G APOSOR4676-1G
2,6-Diméthoxyaniline 97%
2,6-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053934
Numéro CAS: 2734-70-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité