1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR46762-1G OR46762-25G OR46762-5G
APOSOR46762-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR46762-1G APOSOR46762-25G APOSOR46762-5G
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one 99%
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 127…131 °C/12mmHg
Densité: 1.057 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001690
Numéro CAS: 1590-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité