2-Iodoanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
OR4678-500G
APOSOR4678-500GEA 231 EUR InStock
APOSOR4678-500G
2-Iodoanisole 98%
2-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 240…242 °C
Densité: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001039
Numéro CAS: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité