1-Iodododécane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4679-1G OR4679-5G
APOSOR4679-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4679-1G APOSOR4679-5G
1-Iodododécane
1-Iodododécane
Formule: C₁₂H₂₅I
MW: 296,24 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C/15mmHg
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.201 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001088
Numéro CAS: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité