2-Iodophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4682-500GEA 322 EUR InStock
APOSOR4682-500G APOSOR4682-25G APOSOR4682-100G
2-Iodophénol 98%
2-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 186…187 °C/160mmHg
Point de fusion: 37…43 °C
Densité: 1,947 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013963
Numéro CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité