1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4686-100G OR4686-25G OR4686-500G
APOSOR4686-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR4686-100G APOSOR4686-25G APOSOR4686-500G
1-(5-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one 99%
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Formule: C₆H₅ClOS
Point d'ébullition: 117…118 °C/17mmHg
Point de fusion: 46…49 °C
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005444
Numéro CAS: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité