4-Bromobenzhydrol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Bromobenzhydrol, 4-Bromophenyl phenyl carbinol, 4-Bromodiphenylmethanol, 4-Bromo-α-phenylbenzyl alcohol, 4-Bromobenzhydryl alcohol, (4-Bromophenyl)(phenyl)methanol
OR4692-1G OR4692-5G OR4692-25G
APOSOR4692-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4692-1G APOSOR4692-5G APOSOR4692-25G
4-Bromobenzhydrol 96%
4-Bromobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016851
Numéro CAS: 29334-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité