Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR4698-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR4698-1G
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque


Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221070
Numéro CAS: 108124-17-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité