3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470020-5G
APOSOR470020-5GEA 136 EUR InStock
APOSOR470020-5G
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00972722
Numéro CAS: 3171-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité