Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
OR470048-25G OR470048-5G
APOSOR470048-25GEA 916 EUR InStock
APOSOR470048-25G APOSOR470048-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Formule: C₁₃H₂₄O₆
MW: 276,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671525
Numéro CAS: 21339-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité