2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-morpholinobenzoic acid
OR470071-1G OR470071-5G
APOSOR470071-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR470071-1G APOSOR470071-5G
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
MW: 241,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425732
Numéro CAS: 175153-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité