2,5-Diméthyl-p-benzoquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 205 EUR InStock
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Diméthyl-p-benzoquinone
2,5-Diméthyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041737
Numéro CAS: 137-18-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité