Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-2-yl)butanoate
OR470834-5G OR470834-1G
APOSOR470834-5GEA 538 EUR InStock
APOSOR470834-5G APOSOR470834-1G
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056636
Numéro CAS: 92288-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité