Docosylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470890-1G OR470890-250MG OR470890-5G
APOSOR470890-1GEA 308 EUR InStock
APOSOR470890-1G APOSOR470890-250MG APOSOR470890-5G
Docosylamine
Docosylamine
Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₂NH₂
MW: 325,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 14130-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité