(Ethylsulphonyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470954-1G OR470954-5G
APOSOR470954-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR470954-1G APOSOR470954-5G
(Ethylsulphonyl)acetic acid
(Ethylsulphonyl)acetic acid
Formule: C₄H₈O₄S
MW: 152,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864550
Numéro CAS: 141811-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité