5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471068-5G OR471068-1G
APOSOR471068-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR471068-5G APOSOR471068-1G
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Formule: C₇H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075682
Numéro CAS: 5458-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité