1,2:7,8-Diepoxyoctane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR471095-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR471095-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctane
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C
Densité: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005155
Numéro CAS: 2426-07-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité