2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine
OR471127-5G
APOSOR471127-5GEA 150 EUR InStock
APOSOR471127-5G
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Formule: C₄H₃ClN₄O₂
MW: 174,544 g/mol
Point de fusion: 221…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127771
Numéro CAS: 1920-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité